Läs mer
MP Biomedicals™ Aldehyddehydrogenas, kaliumaktiverad
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 U
250 U
Förpackningsstorlek:
100 enheter
250 enheter
Beskrivning
Aktivitet: 1U/mg fast (ca 5U/mg protein). ADH Mindre än 0,1 %. Enhetsdefinition: En enhet orsakar oxidation av en mikromol acetaldehyd till ättiksyra per minut vid pH 8,0 och 25 °C i närvaro av kaliumjoner och tioler. Frystorkat stabiliserat pulver.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | ≈5 U/mg protein,≥ 1 U/mg fast |
| Färg | Off-white |
| pH | 9 |
| För användning med (applikation) | Oxiderar ett antal alifatiska och aromatiska aldehyder |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Källa | Jästsvampar |
| Kvantitet | 250 U |
| Produkttyp | Aldehydehydrogenas |
| Molekylvikt (g/mol) | ≈200 000 |
| Inhibitorer | SH-reagens, såsom N-etylmaleimid, 2-jodbensoesyra, jodättiksyra och klorkvicksilverbensoesyra, tungmetaller (särskilt Cu2-) och acetaldehyd (vid höga koncentrationer) |
| Visa mer |