Läs mer
MP Biomedicals™ Aldehyddehydrogenas, kaliumaktiverad
Produktkod. p-3563326 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 U
250 U
Förpackningsstorlek:
100 enheter
250 enheter
Produktkod. 11446091
Brand: MP Biomedicals™ 0219067980
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Från jäst
Aktivitet: 1U/mg fast (ca 5U/mg protein). ADH Mindre än 0,1 %. Enhetsdefinition: En enhet orsakar oxidation av en mikromol acetaldehyd till ättiksyra per minut vid pH 8,0 och 25 °C i närvaro av kaliumjoner och tioler. Frystorkat stabiliserat pulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration ≈5 U/mg protein,≥ 1 U/mg fast
Färg Off-white
pH 9
För användning med (applikation) Oxiderar ett antal alifatiska och aromatiska aldehyder
Innehåll och lagring -20 °C
Källa Jästsvampar
Kvantitet 100 U
Produkttyp Aldehydehydrogenas
Molekylvikt (g/mol) ≈200 000
Inhibitorer SH-reagens, såsom N-etylmaleimid, 2-jodbensoesyra, jodättiksyra och klorkvicksilverbensoesyra, tungmetaller (särskilt Cu2-) och acetaldehyd (vid höga koncentrationer)
Form Lyofiliserat pulver