Läs mer
MP Biomedicals™ Alkaliskt fosfatas, pulver
Produktkod. 11476091 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kU
10 kU
100 kU
Förpackningsstorlek:
100ku
10ku
1ku
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476091 10 kU 10ku
11466091 1 kU 1ku
11486091 100 kU 100ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476091 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0219068010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Från kalvtarm
Aktivitet:∽ 1,0 U/mg. Enhetsdefinition: En enhet orsakar hydrolys av en mikromol p-nitrofenylfosfat per minut vid pH 9,6 och 25 °C. Frystorkat pulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration ≥1 U/mg
Färg Off-white
pH 9.8
För användning med (applikation) Används för att ta bort 5'-fosfatgrupper från nukleinsyramolekyler för att förhindra självligering av DNA-fragment och vektorer under rekombinant DNA-manipulation
Innehåll och lagring -20 °C
Källa Kalvtarm
Kvantitet 10 kU
Produkttyp Alkaliskt fosfatas
Molekylvikt (g/mol) 140000
Inhibitorer Försurning till 4,5 pH inaktiverar reversibelt enzymet, oorganiskt fosfat, kelatbildare, EDTA
Form Lyofiliserat pulver