Läs mer
MP Biomedicals™ alfa-amylas från Bacillus subtilis
Produktkod. 11463130 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463130 100 g 100g
11473130 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463130 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0210044780
Flytande diastas levereras som torrt, fririnnande pulver med hög enhetlighet och lagringsstabilitet
Avaktiveringstemperatur: 90 till 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Off-White to Tan
Inkubatortemperatur 60 °C till 80 °C
pH 5 till 7
För användning med (applikation) Kolhydrathydrolys
Innehåll och lagring 4 °C
Källa Bacillus subtilis
Kvantitet 100 g
Produkttyp alfa-amylas
Form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • amylase, alpha-
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-amylase