Beskrivning
- Det används för att hydrolyseraα obligationer avα -kopplade polysackarider, såsom stärkelse och glykogen.
- Det har använts i olika växtstudier, såsom metabolismstudier i Arabidopsis.
- Det är isolerat från svin bukspottkörteln är ett glykoprotein.
- Det är en enda polypeptidkedja av∽ 475 rester innehållande två SH-grupper och fyra disulfidbryggor och en tätt bunden Ca2+ nödvändig för stabilitet. Kloridjoner är nödvändiga för aktivitet och stabilitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Opak vit |
| pH | 5,5 till 8,0 (aktivitetsområde), 7 (optimalt) |
| För användning med (applikation) | Molekylärbiologi |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Källa | Pankreas från svin |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produkttyp | alfa-amylas |
| Synonym | β-N-acetylglukosaminidas porcin placenta |
| Form | Suspension |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- alpha-AMYLASE
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.