Läs mer
MP Biomedicals™ Alfa-amylas
Produktkod. 11453130 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453130 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11453130 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0210044725
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Från Bacillus subtilis
  • CAS-nummer: 9000-90-2
  • EG-nummer: 232-565-6
  • Aktivitet: 500-1 000 enheter per mg protein
Specifikationer
Färg Off-white
pH 5 till 7
För användning med (applikation) Allmän procedur för enzymatisk flytning
Innehåll och lagring 4 °C
Källa Bacillus subtilis
Kvantitet 25 g
Produkttyp alfa-amylas
Form Pulver