Läs mer
MP Biomedicals™ alfa-kymotrypsin från Bovin Pancreas
Produktkod. 11438521 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 11438521
Brand: MP Biomedicals™ 02152272.2
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett serinproteas som hydrolyserar peptidbindningar med aromatiska eller stora hydrofoba sidokedjor på karboxyländen av bindningen
α-Kymotrypsin katalyserar företrädesvis hydrolysen av peptidbindningar som involverar L-isomerer av tyrosin, fenylalanin och tryptofan.
  • CAS-nummer: 9004-07-3
  • EG-nummer: 232-671-2
  • MDL-nummer: MFCD00130481
  • Extinktionskoefficient: 20,4
  • Format: vitt pulver
  • Från Bovin Pancreas
  • Kristalliserat, dialyserat, saltfritt lyofiliserat pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1X
Färg Vitt
För användning med (applikation) Katalyserar hydrolysen av peptidbindningar som involverar L-isomerer av tyrosin, fenylalanin, tryptofan
Innehåll och lagring 0 °C
Källa Bovin bukspottkörtel
Kvantitet 250 mg
Produkttyp alfa-kymotrypsin
Molekylvikt (g/mol) 25
Inhibitorer Tungmetaller, naturliga trypsinhämmare i olika grader, Organofosforföreningar, AEBSF, alfa-1-antitrypsin, Aprotinin, DFP, PMSF, TPCK och a-2-makroglobulin
Form Kristalliserad, lyofiliserad
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Alpha-Chymotrypsin, 1× Crystallized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Chymotrypsin