missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MP Biomedicals™ alfa-kymotrypsin från Bovin Pancreas
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Beskrivning
α-Kymotrypsin katalyserar företrädesvis hydrolysen av peptidbindningar som involverar L-isomerer av tyrosin, fenylalanin och tryptofan.
- CAS-nummer: 9004-07-3
- EG-nummer: 232-671-2
- MDL-nummer: MFCD00130481
- Extinktionskoefficient: 20,4
- Format: vitt pulver
- Från Bovin Pancreas
- Kristalliserat, dialyserat, saltfritt lyofiliserat pulver
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1X |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Katalyserar hydrolysen av peptidbindningar som involverar L-isomerer av tyrosin, fenylalanin, tryptofan |
| Innehåll och lagring | 0 °C |
| Källa | Bovin bukspottkörtel |
| Kvantitet | 1 g |
| Produkttyp | alfa-kymotrypsin |
| Molekylvikt (g/mol) | 25 |
| Inhibitorer | Tungmetaller, naturliga trypsinhämmare i olika grader, Organofosforföreningar, AEBSF, alfa-1-antitrypsin, Aprotinin, DFP, PMSF, TPCK och a-2-makroglobulin |
| Form | Kristalliserad, lyofiliserad |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering