Läs mer
MP Biomedicals™ Ampicillin, natriumsalt
Produktkod. p-2625065 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490762 5 g 5g
11410772 100 g 100g
11400772 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490762 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0219452605
Tjänar en mängd olika ändamål i cellkultur, inklusive selektion, eliminering av mykoplasma och mikrobiell kontaminering och profylax
Alla antibiotika är endast avsedda för forskningsanvändning. De är inte för terapeutisk användning på människor eller djur.
Användningsområden:
Urvalsantibiotikum effektivt mot de flesta gramnegativa och grampositiva bakterier.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Form Pulver
Produkttyp Antibiotika
Sterilitet Icke-steril
pH 8 till 10
Kvantitet 5 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ampicillin Sodium Salt, cell culture reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: D(-)-nicillin sodium salt