Läs mer
MP Biomedicals™ Antibiotika: Amikacin
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Beskrivning
- Format: Pulver, Icke-steril
Alla antibiotika är endast avsedda för forskningsanvändning. De är inte för terapeutisk användning på människor eller djur.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Antimikrobiell |
| pH | 9,5 till 11,5 |
| Kvantitet | 5 g |