Läs mer
MP Biomedicals™ Antibiotika: Dihydrostreptomycinsulfat
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Beskrivning
- Format: Pulver, Icke-steril
Alla antibiotika är endast avsedda för forskningsanvändning. De är inte för terapeutisk användning på människor eller djur.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Antibiotika |
| pH | 5.7 |
| Kvantitet | 5 g |