Läs mer
MP Biomedicals™ Antibiotika: Mitomycin
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
2 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
Beskrivning
- Format: Pulver, Icke-steril
Alla antibiotika är endast avsedda för forskningsanvändning. De är inte för terapeutisk användning på människor eller djur.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Form | Blått puder |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Kvantitet | 2 mg |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- mitomycin C, cell culture reagent
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: mitomycin C