Läs mer
MP Biomedicals™ Antibiotika: Puromycin dihydroklorid
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
Beskrivning
- Format: Pulver, Icke-steril
Alla antibiotika är endast avsedda för forskningsanvändning. De är inte för terapeutisk användning på människor eller djur.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Kvantitet | 100 mg |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Puromycin Dihydrochloride, cell culture reagent
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Puromycin Dihydrochloride