Läs mer
MP Biomedicals™ Spectinomycin, dihydrokloridpentahydrat, PhytoPure™
Produktkod. 17620917 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17620917 5 g -
17610917 1 g -
11470802 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17620917 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0219454005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 SEK
    2009.70 SEK / 5g
    Save 100.30 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Ett aminocyklitolantibiotikum, nära besläktat med aminoglykosiderna, det hämmar proteinsyntesen (förlängning) genom att störa peptidyl-tRNA-translokationen. Det är aktivt mot gramnegativa bakterier och används som selektionsmedel för transformerade växtceller som innehåller den selekterbara markörgenen Spcr.
  • Format: Kristallint pulver, icke-sterilt
  • Synonymer: U18409AE; Actinospectacin; M141; Trobicin
Specinomycin används i cellodlingsapplikationer. Det är aktivt mot gramnegativa bakterier. Det har visat sig ha en mängd olika användningsområden, inklusive behandling av akut gonorrheal uretrit och cervictis, för att markera cellskikt för att övervaka cellöde under bladutveckling, som en selektionsmarkör i växtrelaterade transformationssystem för växtceller som innehåller markörgenen för infektion av respiratorisk cattle, orsakad av infektionsgenen Spcrella. multocida och Mannheimia haemolytica, och för att generera växter som saknar det plastidkodade RNA-polymeraset på MS-agarmedia. Spectinomycin har också användning vid amplifiering av plasmidbärande replikoner med lågt kopietal.
Alla antibiotika är endast avsedda för forskningsanvändning. De är inte för terapeutisk användning på människor eller djur.
Specifikationer
CAS 22189-32-8
Innehåll och lagring 4 °C
Form Kristallint pulver
Produkttyp Antibiotika
Kvantitet 5 g