Läs mer
MP Biomedicals™ Antibiotika: Tetracyklinhydroklorid
Produktkod. p-4890782 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 17640917
Brand: MP Biomedicals™ 0219454201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Tjäna olika ändamål i cellkultur, inklusive selektion, eliminering av mykoplasma och mikrobiell kontaminering och profylax
  • Format: Kristallint pulver, icke-sterilt
Alla antibiotika är endast avsedda för forskningsanvändning. De är inte för terapeutisk användning på människor eller djur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Innehåll och lagring -20 °C
Form Pulver
Produkttyp Antibiotika
Kvantitet 1 g
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetracycline Hydrochloride, cell culture reagent
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
Conseils de prudence
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Tetracycline Hydrochloride
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis