Läs mer
MP Biomedicals™ Aprotinin
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
Beskrivning
Celldissociationsreagens isolerat från bovin lunga. Lyofiliserad.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trypsinhämmare |
| Sterilitet | Sterila |
| pH | 5 till 7 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Källa | Bovin lunga |