Läs mer
MP Biomedicals™ Aprotinin Protein
Produktkod. 11410662 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5mg
Produktkod. 11410662
Brand: MP Biomedicals™ 0219410105
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
From bovine lung
Protease Inhibitor. Activity: ≥3 TIU/mg. Unit Definition: One trypsin inhibitor unit (TIU), which is equal to 900 kallikrein inhibitor units (KIU) and 8800 Schwert and Takenake units (STU), is the amount of inhibitor per mg which hydrolyzes one μmol of benzoyl-DL-arginine-p-nitroanilide (BAPNA) per minute. One TIU reduces the activity of two trypsin units by 50%. It is reactive against trypsin, chymotrypsin, plasmatic and glandular kininogenases, plasmin, urokinase, clotting factor XIIa, protein C, proteinases of the complement system, and leukocyte and tissue proteinases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Molecular Biology
Molekylvikt (g/mol) 6511.23
Namn Aprotinin from Bovine Lung
pH-intervall 5 to 7
Kvantitet 5 mg
Källa Bovine Lung
Förvaringskrav 4°C
Form Lyophilized