Läs mer
MP Biomedicals™ (Arg8)-Vasopressin
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Beskrivning
- Contains a disulfide bond between Cys1 and Cys6
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Cell Biology and Analysis |
| Molekylvikt (g/mol) | 1084.23 |
| Namn | (Arg-8)-Vasopressin (AVP) |
| Kvantitet | 1 mg |
| Förvaringskrav | -20°C |