Läs mer
MP Biomedicals™ (Arg8)-Vasopressin
Produktkod. 11454091 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Produktkod. 11454091
Brand: MP Biomedicals™ 0215296205
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Contains a disulfide bond between Cys1 and Cys6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Cell Biology and Analysis
Molekylvikt (g/mol) 1084.23
Namn (Arg-8)-Vasopressin (AVP)
Kvantitet 5 mg
Förvaringskrav -20°C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • [Arg8]-Vasopressin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: [Arg8]-Vasopressin