Läs mer
MP Biomedicals™ Basal Medium Eagle Modified Vitamin Solution 100X Utan L-Glutamin
Produktkod. 17367469 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17367469 100 ml
17388593 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17367469 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091600449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 SEK
    537.47 SEK / 100ml
    Save 27.53 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Basal Medium Eagle Modified Vitamin Solution 100X Without L-Glutamine är för användning med däggdjurscellkultur för att ge optimal celltillväxt.
  • Kemiskt definierade väsentliga komponenter
  • Lot-till-lot-konsistens
  • Djurkomponentfri media
  • Inga proteiner, hormoner eller andra tillväxtfaktorer
  • Ingen biologisk kontaminering som virus, mykoplasma eller prioner
Specifikationer
Koncentration 100 X
Produkttyp Vitamintillskott
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 100 ml