Läs mer
MP Biomedicals™ Basal Medium Eagle Modified Vitamin Solution 100X Utan L-Glutamin
Produktkod. 17388593 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17388593 500 ml
17367469 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17388593 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091600454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 SEK
    981.49 SEK / 500ml
    Save 53.51 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Basal Medium Eagle Modified Vitamin Solution 100X Without L-Glutamine är för användning med däggdjurscellkultur för att ge optimal celltillväxt.
  • Kemiskt definierade väsentliga komponenter
  • Lot-till-lot-konsistens
  • Djurkomponentfri media
  • Inga proteiner, hormoner eller andra tillväxtfaktorer
  • Ingen biologisk kontaminering som virus, mykoplasma eller prioner
Specifikationer
Koncentration 100 X
Produkttyp Vitamintillskott
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 500 ml