Läs mer
MP Biomedicals™ Basal Medium Eagle Modified Vitamin Solution 100X Utan L-Glutamin
Produktkod. p-90465 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Produktkod. 17367469
Brand: MP Biomedicals™ 091600449
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Basal Medium Eagle Modified Vitamin Solution 100X Without L-Glutamine är för användning med däggdjurscellkultur för att ge optimal celltillväxt.
  • Kemiskt definierade väsentliga komponenter
  • Lot-till-lot-konsistens
  • Djurkomponentfri media
  • Inga proteiner, hormoner eller andra tillväxtfaktorer
  • Ingen biologisk kontaminering som virus, mykoplasma eller prioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100 X
Produkttyp Vitamintillskott
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 100 ml