Läs mer
MP Biomedicals™ BCIP/NBT stabiliserad kromogenlösning, 100mL
Produktkod. 11414346 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414346 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11414346 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 08980621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    994.00 SEK
    946.43 SEK / 100ml
    Save 47.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Specifikationer
För användning med (applikation) Immunanalyser
Kvantitet 100 mL
Innehåll och lagring 0 °C till 5 °C
Produkttyp BCIP/NBT stabiliserad kromogenlösning