Läs mer
MP Biomedicals™ BigPrep™ Adapter för 2 x 50 mL Slanghållare på FastPrep-24
Produktkod. 11472380 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
FastPrep™ - 24, FastPrep™ -96
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11472380 FastPrep™ - 24, FastPrep™ -96 Varje
1 options
Produktkod. 11472380 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116002525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17025.00 SEK
    16217.84 SEK / Paket med 1
    Save 807.16 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
BigPrep™ Adapter för 2 x 50 mL Slanghållare på FastPrep-24 används för att mala eller homogenisera prover vid omgivningstemperatur.
  • Produktöversikt: BigPrep™ 2 x 50 mL Adapter är en storskalig adapter som rymmer 2 x 50 mL Lysing Matrix-rör (kompatibel med SafTest™ Livsmedelsinspektionssystem). Ett brett utbud av engångsrör på 50 mL Lysing Matrix säkerställer noggrann homogenisering av alla provtyper på några sekunder samtidigt som man undviker korskontaminering som uppstår med traditionella homogeniseringsmetoder som sprutklippning, sonikering eller mortel- och mortelstötsmalning.
  • Applikationer:BigPrep™ 2 x 50 mL Adapter är en stor provvolymadapter som är idealisk för DNA- och RNA-isolering, enzymisolering och proteinproduktion, isolering av naturliga produkter, livsmedelsberedning för kvalitetsanalys, biofarmakatillverkning och rättsmedicinska tillämpningar. Dessutom är frysta prover i Lysing Matrix-rör laddade i adaptern och lagrade vid -°20 C eller -°80 C redo att omedelbart bearbetas med minimal praktisk manipulation, vilket förhindrar nedbrytning av cellulära komponenter av endogena enzymer.
  • Kapacitet : 2 rör
  • Provvolym: Upp till 40 g
Specifikationer
Samplingsvolym (metrisk) Upp till 40 g
För användning med (applikation) Idealisk för DNA- och RNA-isolering, enzymisolering och proteinproduktion, isolering av naturliga produkter, livsmedelsberedning för kvalitetsanalys, tillverkning av biofarma och kriminaltekniska tillämpningar
För användning med (utrustning) FastPrep™ - 24, FastPrep™ -96
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.