Läs mer
MP Biomedicals™ Biopulverizer™ Lysing Matrix Set II
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Förpackningsmängd:
50 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Innehåller
- Matris F: aluminiumoxid, alfa-aluminiumoxidkristaller; Kiselkarbid, hemihedriska kristaller
- Matris G: kiselkarbid, hemihedriska kristaller; Glaspärlor, sfäriska
- Matris H: glaspärlor, sfäriska; Gula zirkoniumoxidpärlor, sfäriska
- Matris I: Gula zirkoniumoxidpärlor, sfäriska; 4 mm keramikpärla, sfärisk
- Matris J: Gula zirkoniumoxidpärlor, sfäriska; Aluminiumoxid, alfaaluminiumoxidkristaller
- De Biopulverizer Set II innehåller 10 x 2 mL tuber av var och en av våra specialiserade Lysing Matrix typer F,G,H,I och J.
- Denna uppsättning är idealisk för att optimera homogeniseringsförhållanden och protokoll för mycket svåra, ovanliga eller flera prover.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Nukleinsyraisolering& Rening |
| Förpackningsmängd | 50 rör |
| Provtyp | Lämplig för alla provtyper |
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.