Läs mer
MP Biomedicals™ Bryggerjäst
Produktkod. 11435722 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Förpackningsstorlek:
100lb
25lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435722 45,35 kg 100lb
11415722 2,26 kg 5lb
11425722 11,33 kg 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435722 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290331280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10280.00 SEK
    9791.46 SEK / 100lb
    Save 488.54 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Används som insektsdiet.
  • Källa till B-komplexa vitaminer, krom och selen
  • Brewers Yeast används ofta för att baka paus, jäsa vin och för öl- och etanolproduktion
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Källa till B-komplexa vitaminer, krom och selen, används även för att baka bröd, jäsa vin, öl och produktion av etanol
Kvantitet 45,35 kg
Art S. cerevisiae
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C