Läs mer
MP Biomedicals™ Bryggerjäst
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Förpackningsstorlek:
100lb
25lb
5lb
Beskrivning
- Källa till B-komplexa vitaminer, krom och selen
- Brewers Yeast används ofta för att baka paus, jäsa vin och för öl- och etanolproduktion
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Djurkost |
| Formatera | Pulver |
| För användning med (applikation) | Källa till B-komplexa vitaminer, krom och selen, används även för att baka bröd, jäsa vin, öl och produktion av etanol |
| Kvantitet | 2,26 kg |
| Art | S. cerevisiae |
| Förvaringskrav | 15 °C till 30 °C |