Läs mer
MP Biomedicals™ Kolsyraanhydras
Produktkod. 11447322 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447322 25 mg 25mg
11437322 10 mg 10mg
11457322 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447322 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215387925
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Aktivitet 2000 enheter/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration >2000 U/mg
Färg Solbränna
För användning med (applikation) Molekylärbiologi, cellbiologi
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Källa Bovina erytrocyter
Kvantitet 25 mg
Produkttyp Kolsyraanhydras
Molekylvikt (g/mol) 30000
Form Lyofiliserat pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CARBONIC ANHYDRASE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: carbonic anhydrase