Läs mer
MP Biomedicals™ Kolsyraanhydras
Produktkod. 11457322 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457322 100 mg 100mg
11447322 25 mg 25mg
11437322 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457322 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215387980
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Aktivitet 2000 enheter/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration >2000 U/mg
Färg Solbränna
För användning med (applikation) Molekylärbiologi, cellbiologi
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Källa Bovina erytrocyter
Kvantitet 100 mg
Produkttyp Kolsyraanhydras
Molekylvikt (g/mol) 30000
Form Lyofiliserat pulver