Läs mer
MP Biomedicals™ Katalas från bovin lever
Produktkod. 11433110 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433110 10 ml 10ml
1 options
Produktkod. 11433110 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0210042910
Naturlig antioxidant som används för att studera roller av reaktiva syrearter i genuttryck och apoptos
Ett homotetrameriskt enzym som främst finns i peroxisomer. Det är en tetramer som består av 4 lika stora subenheter med en molekylvikt på 60 kDa vardera. Varje subenhet innehåller järn bundet till en protohem IX-grupp. Enzymet binder också starkt till NADP, som ligger i närheten av hemgruppen (13,7)Å isär). Katalas kan också reagera med alkylväteperoxider såsom metylperoxid och etylperoxid och kräver inte någon aktivator för att uppvisa sin katalytiska aktivitet. Katalasaktiviteten är konstant över pH-intervallet 4,0 till 8,5.
  • CAS-nummer: 9001-05-2
  • EG-nummer: 232-577-1
  • MDL-nummer: MFCD00081483
  • Format: Klar, ljusgul lösning
  • Specifik aktivitet:∽ 30 000 U/ml; ≥40 000 U/mg protein
  • Utsläckningskoefficient: 36,5 (276nm)
  • Steril vattenlösning, blandbar med vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration ≈30 000 U/ml,≈ 40 000 U/mg protein
Färg Ljusgul
pH 4 till 8,5
För användning med (applikation) Används som en antioxidant i cellodlingsmedia, används för att studera rollen av ROS i genuttryck och apoptos, främst i cancerforskning, och den används också för att eliminera H2O2 från enzymatiska oxidationsreaktioner
CAS 9001-05-2
Innehåll och lagring 4 °C
Sterilitet Sterile Aqueous Solution
Källa Nötkreaturslever
Kvantitet 10 ml
Produkttyp Catalase
Molekylvikt (g/mol) 250
Form Vätska