Beskrivning
- Trypsin-EDTA-lösningar används för att frigöra vidhäftande celler från odlingsytor.
- Trypsin är ett enzym som härrör från bukspottkörteln från svin som vanligtvis används för dissociering och disaggregation av förankringsberoende däggdjursceller och vävnader.
- Koncentrationen av trypsin som är nödvändig för att avlägsna celler från sitt substrat beror främst på celltypen och kulturens ålder.
- Etylendiamintetraättiksyra (EDTA), ett kelatbildande medel, tillsätts till trypsinlösningar för att öka den enzymatiska aktiviteten genom att neutralisera kalcium- och magnesiumjoner som förbättrar cell-till-cell-adhesion och skymmer de peptidbindningar som trypsin verkar på.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Koncentration | 1:250 |
| Produkttyp | Dissociationsreagens för cellodling |
| Sterilitet | Sterila |
| Utan tillsatser | Inget kalcium, Inget magnesium |
| Formulering | 0,25 % (vikt/volym) lösning, 0,25 % trypsin |
| pH | 7 till 7,3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Källa | Gris (för trypsin) |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.