Läs mer
MP Biomedicals™ Cellulas från Aspergillus niger
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Beskrivning
Cellulas hänvisar till en grupp enzymer som tillsammans hydrolyserar cellulosa. b-glukosidaserna, inklusive cellobios, är primärt aktiva på cellulosahydrolysaten med mindre molekylvikt.
- CAS-nummer: 9012-54-8
- EG-nummer: 232-734-4
- MDL-nummer: MFCD00081510
- Format: Tanpulver
- Specifik aktivitet:> 60 000 U/g
- Lättlöslig i vatten
- Utländsk aktivitet: Salmonella negativ
- Optimalt pH: 4,2 till 5,2
Cellulas används inom molekylärbiologi, cellbiologi, textilindustri, massa- och pappersindustri och för kommersiell livsmedelsbearbetning i kaffe
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | >60 000 U/g |
| Färg | Solbränna |
| pH | 4,2 till 5,2 |
| För användning med (applikation) | Cellulas används för kommersiell livsmedelsbearbetning inom kaffe, textilindustri och i tvättmedel, farmaceutiska tillämpningar, jäsning av biomassa till biobränslen |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Källa | Aspergillis niger |
| Kvantitet | 25 g |
| Produkttyp | Cellulas |
| Form | Pulver |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cellulase
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Cellulase