Läs mer
MP Biomedicals™ Cellulas från Aspergillus niger
Produktkod. p-4605331 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11457881
Brand: MP Biomedicals™ 0215058325
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cellulas från Aspergillus niger katalyserar hydrolys av endo-1,4-β -D-glykosidbindningar i cellulosa, lichenin, kornglukan och celloligosackarider cellotrios till cellohexaos
Cellulas hänvisar till en grupp enzymer som tillsammans hydrolyserar cellulosa. b-glukosidaserna, inklusive cellobios, är primärt aktiva på cellulosahydrolysaten med mindre molekylvikt.
  • CAS-nummer: 9012-54-8
  • EG-nummer: 232-734-4
  • MDL-nummer: MFCD00081510
  • Format: Tanpulver
  • Specifik aktivitet:> 60 000 U/g
  • Lättlöslig i vatten
  • Utländsk aktivitet: Salmonella negativ
  • Optimalt pH: 4,2 till 5,2
Cellulas används inom molekylärbiologi, cellbiologi, textilindustri, massa- och pappersindustri och för kommersiell livsmedelsbearbetning i kaffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration >60 000 U/g
Färg Solbränna
pH 4,2 till 5,2
För användning med (applikation) Cellulas används för kommersiell livsmedelsbearbetning inom kaffe, textilindustri och i tvättmedel, farmaceutiska tillämpningar, jäsning av biomassa till biobränslen
Innehåll och lagring 4 °C
Källa Aspergillis niger
Kvantitet 25 g
Produkttyp Cellulas
Form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cellulase
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cellulase