Läs mer
MP Biomedicals™ Cellulas från Trichoderma virde
Produktkod. 11402642 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402642 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11402642 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215233705
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för kommersiell livsmedelsbearbetning i kaffe. Utför hydrolys av cellulosa under torkning av bönor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration >16000 U/g
Färg Solbränna
pH 4,2 till 5,2
För användning med (applikation) Molekylärbiologi, cellbiologi
Innehåll och lagring 0 °C
Källa Trichoderma viride
Kvantitet 5 g
Produkttyp Cellulas
Molekylvikt (g/mol) C1 57000, 42000, endoglukanas 52000, 23500 till 58000, exoglukanas 60500 till 62000, b-glukosidas 76000
Form Pulver