Läs mer
MP Biomedicals Kolinkontrolldiet, modifierad
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10,000 g
20,000 g
50,000 g
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kolinkontrolldiet |
| Komponenter | Vitaminfritt kasein 10%, a-protein 10%, sackaros 51%, alfacel, icke-närande bulk 5%, ister 20%, mangansulfater.H2O 150mg/kg diet, Zinkklorid 20mg/kg diet, Kromkaliumdiet 52H natriumsulfat 52H natriumsulfat. 1mg/kg diet, Saltblandning Wesson 4% |
| Formatera | Pellets |
| För användning med (applikation) | Att studera leverskada i samband med MP:s kost med metionin/kolinbrist |
| Partikelform | Pulver |
| Kvantitet | 50,000 g |
| Förvaringskrav | 15 °C till 30 °C |