Läs mer
MP Biomedicals™ Chorionic Gonadotropin (hCG)
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
Beskrivning
Lyophilized.
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | ∽39500 |
| Namn | Chorionic Gonadotropin from Human Pregnancy Urine |
| Kvantitet | 10 mg |
| Källa | Human Pregnancy Urine |
| Förvaringskrav | -20°C |
| Form | Lyophilized |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Chorionic Gonadotropin, USP
- Varning
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- MIXTURE LIST-Innehåller: Chorionic Gonadotropin
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
MP Biomedicals™ Chorionic Gonadotropin (hCG) >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering