Läs mer
MP Biomedicals™ Celllyslösning för vävnader och celler
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
110 mL
Förpackningsstorlek:
110ml
Beskrivning
- CLS-TC är en färglös, fällningsfri lösning med ett pH-intervall på 5,8 till 6,2
- Detta reagens är stabilt vid rumstemperatur
- Hållbarheten kan förlängas genom förvaring vid 4 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C |
| Formatera | Sats |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyraisolering och rening |
| pH | 5,8 till 6,2 |
| Produkttyp | CLS-TC |
| Kvantitet | 110 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CLS-TC
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium dodecyl sulphate
Endast forskningsanvändning (RUO). Om inte annat anges i vår katalog eller annan företagsdokumentation som medföljer produkten/produkterna, är våra produkter endast avsedda för forskningsanvändning och ska inte användas för något annat ändamål, vilket inkluderar men inte är begränsat till, otillåten kommersiell användning, in vitro diagnostisk användning, ex vivo eller in vivo terapeutisk användning eller någon typ av konsumtion eller applicering på människor eller djur.