Läs mer
MP Biomedicals™ Kokosolja, hydrerad
Produktkod. 11415512 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
450 g
Förpackningsstorlek:
1lb
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415512 450 g 1lb
1 options
Produktkod. 11415512 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290140401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    749.00 SEK
    712.74 SEK / 1lb
    Save 36.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kokosolja, hydrerad, vit halvfast
Kokosolja är en vanlig ingrediens i animalisk kost.
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Färg Vitt
Formatera Halvfast
För användning med (applikation) Kokosolja är en vanlig ingrediens i djurfoder
Kvantitet 450 g
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C