Läs mer
MP Biomedicals™ CoolBigPrep™ Adapter för 2 x 50 mL Slanghållare på FastPrep-24
Produktkod. 11471525 Handla allt MP Biomedicals Produkter
För användning med (utrustning):
FastPrep™ - 24, FastPrep™ -96
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11471525
Brand: MP Biomedicals™ 116002531
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
CoolBigPrep™ Adapter på FastPrep-24 rymmer 2 x 50 ml rör för kryogen cellmalning och lysering. Det används för utvinning av känsliga biologiska föreningar.
  • Produktöversikt: CoolBigPrep™ 2 x 50 mL Adapter är en kryogen adapter som möjliggör samtidig lysering av 2 x 50 mL prover. Baserat på passiv temperaturkontrollteknik, CoolBigPrep™ adapter säkerställer en effektiv kylning av proverna eftersom torris, placerad i den rörliga brickan är i direkt kontakt med provrören. På grund av en hög värmeöverföringskapacitet och FastPrep™ exakta inställningar av lysparametrar, kan proverna homogeniseras upprepade gånger i deras otina tillstånd. Ett brett utbud av engångsrör på 50 mL Lysing Matrix säkerställer noggrann homogenisering av alla provtyper på 40 sekunder eller mindre.
  • Applikationer:CoolBigPrep™ 2 x 50 mL Adapter är idealiskt lämpad för extraktion av alla temperaturinstabila eller känsliga biologiska föreningar som RNA, siRNA, metaboliter, intermediärer och enzymer från även de svåraste proverna att lysera.
  • Kapacitet : 2 rör
  • Provvolym: Upp till 40 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Provstorlek Upp till 40 g
För användning med (applikation) Idealisk för extraktion av temperaturinstabila biologiska föreningar som RNA, siRNA, metaboliter, intermediärer och enzymer
För användning med (utrustning) FastPrep™ - 24, FastPrep™ -96
Håller 2 x 50 ml prover
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.