Läs mer
MP Biomedicals™ Majs (mald, gul)
Produktkod. 11455522 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
11,33 kg
45,35 kg
Förpackningsstorlek:
100lb
25lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455522 11,33 kg 25lb
11465522 45,35 kg 100lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455522 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290141125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 SEK
    1028.22 SEK / 25lb
    Save 51.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används som foder för husdjur och naturligt djurfoder
Sammansättning (ingrediens, mängd):
  • Kolhydrat, 77,1 %
  • Protein, 8,%
  • Fett, 2,3 %
  • Fiber, 0,8 %
  • Vatten, 11,1 %
Presentation:
  • Gula och vita granulat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Kolhydrat 77,1 %, Protein 8 %, Fett 2,3 %, Fiber 0,8 %, Vatten 11,1 %
Formatera Granulat
För användning med (applikation) Används som foder för husdjur och naturligt djurfoder
Kvantitet 11,33 kg
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C