Läs mer
MP Biomedicals™ Majs (mald, gul)
Produktkod. 11465522 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
11,33 kg
45,35 kg
Förpackningsstorlek:
100lb
25lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465522 45,35 kg 100lb
11455522 11,33 kg 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465522 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290141180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3020.00 SEK
    2874.34 SEK / 100lb
    Save 145.66 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Används som foder för husdjur och naturligt djurfoder
Sammansättning (ingrediens, mängd):
  • Kolhydrat, 77,1 %
  • Protein, 8,%
  • Fett, 2,3 %
  • Fiber, 0,8 %
  • Vatten, 11,1 %
Presentation:
  • Gula och vita granulat
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Kolhydrat 77,1 %, Protein 8 %, Fett 2,3 %, Fiber 0,8 %, Vatten 11,1 %
Formatera Granulat
För användning med (applikation) Används som foder för husdjur och naturligt djurfoder
Kvantitet 45,35 kg
Art Kyckling
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C