Läs mer
MP Biomedicals™ Majs (mald, gul)
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
11,33 kg
45,35 kg
Förpackningsstorlek:
100lb
25lb
Beskrivning
Sammansättning (ingrediens, mängd):
- Kolhydrat, 77,1 %
- Protein, 8,%
- Fett, 2,3 %
- Fiber, 0,8 %
- Vatten, 11,1 %
Presentation:
- Gula och vita granulat
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Djurkost |
| Komponenter | Kolhydrat 77,1 %, Protein 8 %, Fett 2,3 %, Fiber 0,8 %, Vatten 11,1 % |
| Formatera | Granulat |
| För användning med (applikation) | Används som foder för husdjur och naturligt djurfoder |
| Kvantitet | 11,33 kg |
| Förvaringskrav | 15 °C till 30 °C |