Läs mer
MP Biomedicals™ Majssirap
Produktkod. 11493360 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 gal.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493360 1 gal. Varje
1 options
Produktkod. 11493360 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0210141301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 SEK
    1074.96 SEK / Paket med 1
    Save 55.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Dubbel syra-enzym omvandlingssirap
Innehåller tre gånger så mycket maltos som vanlig majssirap.
  • Vätska
  • Maltoshalt cirka 30 %
  • Bearbetas endast med syra
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Formatera Vätska
För användning med (applikation) Majssirap används i kommersiellt tillagad mat som ett förtjockningsmedel, ett sötningsmedel och som ett fuktighetsbevarande medel - en ingrediens som behåller fukten och därmed bibehåller livsmedlets fräschör
Kvantitet 1 gal.
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C
Produkttitel
Välj ett problem
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.