Läs mer
MP Biomedicals™ CSM-LEU, pulveriserat media
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
Descrizione
- Kompletta formuleringar
- Bortfallsformuleringar
Formulering
- Tillsätt 0,69 g CSM-Leu till varje liter DOB eller DOBA och autoklavera vid 121 °C i 25 minuter för fullständigt syntetiskt definierat enkel drop-out-medium för S.cerevisiae
Användningsområden:
Jästcellsodling, genuttryck, transkriptionsreglering
Specifica
Specifica
| Certifikat och efterlevnad | Molekylärbiologi Certified™ |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Form | Pulver |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
| Produkttyp | Jäst Media |
| Formulering | Adenin 10mg/L, L-arginin HCl 50mg/L, L-asparaginsyra 80mg/L, L-Histidin HCl 20mg/L, L-Isoleucin 50mg/L, L-Leucin 0mg/L, L-Lysin HCl 50mg/L, L-Lysin HCl 50mg/L L-Fenylalanin 50mg/L, L-Threonine 100mg/L, L-Tryptofan 50mg/L, L-Tyrosine 50mg/L, Uracil 20mg/L, L-Valine 140mg/L |
| För användning med (applikation) | För tillväxt av Saccharomyces cerevisiae |
| Kvantitet | 100 g |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto