Beskrivning
- Tillsätt 0,67 g CSM-Leu-Ura till varje liter DOB eller DOBA och autoklavera vid 121 °C i 25 minuter för komplett syntetiskt definierat dubbelt drop-out-medium
Användningsområden:
Jästcellsodling, genuttryck, transkriptionsreglering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Molekylärbiologi Certified™ |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Jäst Media |
| Formulering | Adenin 10mg/L, L-arginin HCl 50mg/L, L-asparaginsyra 80mg/L, L-Histidin HCl 20mg/L, L-Isoleucin 50mg/L, L-Leucin 0mg/L, L-Lysin HCl 50mg/L, L-Lysin HCl 50mg/L L-Fenylalanin 50mg/L, L-Treonin 100mg/L, L-Tryptofan 50mg/L, L-Tyrosine 50mg/L, Uracil 0mg/L, L-Valine 140mg/L |
| För användning med (applikation) | För tillväxt av Saccharomyces cerevisiae |
| Kvantitet | 100 g |