Läs mer
MP Biomedicals™ CSM, pulveriserat media
Produktkod. p-4474931 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317889 10 g 10g
11327889 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317889 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 114500012
Komplett tilläggsblandning (CSM ) av aminosyror för S. cereviseae tillväxtmedia.
Formulering
  • Tillsätt 0,79 g av CSM till varje liter DOB eller DOBA och autoklavera vid 121 °C i 25 minuter för fullständigt syntetiskt definierat single drop-out medium för S.cerevisiae
Användningsområden:
Jästcellsodling, genuttryck, transkriptionsreglering
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Form Pulver
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttyp Jäst Media
Formulering Adenin 10mg/L, L-arginin HCl 50mg/L, L-Asparaginsyra 80mg/L, L-Histidin HCl 20mg/L, L-Isoleucin 50mg/L, L-Leucin 100mg/L, L-Lysine HCl/L-Methion/L-Methion/L-Methion 50mg L-Fenylalanin 50mg/L, L-Treonine 100mg/L, L-Tryptofan 50mg/L, Uracil 20mg/L, L-Tyrosine 50mg/L, L-Valine 140mg/L, Totalt 790mg/L
För användning med (applikation) För tillväxt och underhåll av M13 Phage eller annan filamentös fag
Kvantitet 10 g