Läs mer
MP Biomedicals™ 3,3-diaminobensidintabletter
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 x 5 mg
Förpackningsstorlek:
100 tabletter
Beskrivning
- Förvägda reagenser i tablettform erbjuder bekvämlighet och effektivitet.
- Tabletter minskar både risken för exponering för farligt damm och eliminerar krånglig vägning och avfall.
- Släpp helt enkelt ner i lämplig mängd destillerat vatten, lös upp och fortsätt.
- 100 tabletter/pk.
- Lös upp en tablett i 10 ml avjoniserat vatten. Använd flytande substrat inom en timme. Omedelbart före användning, tillsätt väteperoxid till 0,1 % (v/v).
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 mg av DAB per surfplatta |
| För användning med (applikation) | Immunhistologi, immunblotting |
| pH | 4.94 |
| Kvantitet | 100 x 5 mg |
| Form | Tablett |
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.