Läs mer
MP Biomedicals™ Dextri-Maltose Supplement
Produktkod. 11422801 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422801 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11422801 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0296004801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 SEK
    1063.27 SEK / 1kg
    Save 56.73 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Maltos och dextriner erhållna genom enzymatisk nedbrytning av majsmjöl med kornmalt.
  • Maltodextrin, en polymerkedja som består av D-glukosenheter kopplade avα (1,4) obligationer
  • Används vid utveckling av inkapslande och icke-inkapslade fordon för användning inom livsmedelsindustrin
  • Används som ett protein Maillard-inducerat konjugationsmedel för förbättrad löslighet och skumningsaktivitet
  • Som ett sockermatrisbildande medel används maltodextrin vid utvecklingen av oralt sönderfallande tabletter (ODT)
  • Maltos och dextriner erhållna genom enzymatisk nedbrytning av majsmjöl med kornmalt
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Formatera Kurspulver
För användning med (applikation) Maltodextrin, en polymerkedja som består av D-glukosenheter sammanlänkade med en (1, 4) bindning, används i utvecklingen av inkapslings- och nanenkapslingsvehiklar för användning inom livsmedelsindustrin. Maltodextrin används som ett protein Maillard-inducerat konjugationsmedel för förbättrad löslighet och skumningsaktivitet
Kvantitet 1 kg
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.