Läs mer
MP Biomedicals™ Dextros
Produktkod. 11412781 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2,26 kg
11,33 kg
Förpackningsstorlek:
25lb
5lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412781 2,26 kg 5lb
11422781 11,33 kg 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412781 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290559405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    666.00 SEK / 5lb
    Save 34.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Monohydrat
Dextrosmonohydrat är ett vanligt naturligt socker som är involverat i processer som energiproduktion, glykosylering och bildning av glykaner som ger struktur till celler. Det är involverat i en skadlig process i celler som kallas glykering. Det används som ett komplement för cellodling och i många cellulära processer.
Formel: C 6 H 12 O 6 •H 2 O
Formelvikt: 198,18
CAS-nr: 14431-43-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Används som ett komplement för cellodling och i många cellulära processer
Kvantitet 2,26 kg
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C