Läs mer
MP Biomedicals™ Dextros
Produktkod. 11422781 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2,26 kg
11,33 kg
Förpackningsstorlek:
25lb
5lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422781 11,33 kg 25lb
11412781 2,26 kg 5lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422781 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290559425
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Monohydrat
Dextrosmonohydrat är ett vanligt naturligt socker som är involverat i processer som energiproduktion, glykosylering och bildning av glykaner som ger struktur till celler. Det är involverat i en skadlig process i celler som kallas glykering. Det används som ett komplement för cellodling och i många cellulära processer.
Formel: C 6 H 12 O 6 •H 2 O
Formelvikt: 198,18
CAS-nr: 14431-43-7
Spécification
Produkttyp Djurkost
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Används som ett komplement för cellodling och i många cellulära processer
Kvantitet 11,33 kg
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C
Nom du produit